SML1762
SI-2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1E)-1-(2-Pyridinyl)ethanone 1-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-hydrazone, (1E)-N-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-N′-(1-pyridin-2-yl-ethylidene)-hydrazine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, light yellow to dark orange
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(C1=CC=CC=N1)=N\NC2=NC3=C(C=CC=C3)N2C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)