Documentos Principais
524617
Sigma-Aldrich
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
Sinônimo(s):
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, L-α-Phosphatidylcholine
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nome do produto
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, Chromatographically purified.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 5428
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
chloroform: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
chave InChI
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Descrição geral
Chromatographically purified. A lipotropic agent.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A lipotropic agent
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Flammable (J)
forma física
In Chloroform:MeOH (3:2), 0.1% BHT at 100 mg/ml.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C