Documentos Principais
5125-50GM-M
Sigma-Aldrich
Papain, Carica papaya
Sinônimo(s):
Papain, Carica papaya
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade específica
>30,000 USP units/mg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
pI 
8.75
solubilidade
aqueous buffer: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin (Cat. No. 108975) and PMSF (Cat. No. 52332).
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin and PMSF. Has an optimal pH of 6.0-7.0 and a pI of 8.75.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Definição da unidade
1 MCU (milk clotting unit) = 9 HDU (hemoglobin digestion units) = 6 GU (gelatin units) = 30 USP units
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1