5.09708
SKF-97541
Sinônimo(s):
SKF-97541, GABA B Receptor Agonist, SKF-97541, SKF 97541, CGP 35024, 3-APMPA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(CCC[N+H3])C
InChI
1S/C4H12NO2P/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-5H2,1H3,(H,6,7)/p+1
chave InChI
NHVRIDDXGZPJTJ-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GABAB
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Piqueras, L., and Martinez, V. 2004. Br. J. Pharmacol.142, 1038.
Seabrook, G.R., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.101, 949.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3