Documentos Principais
5.08161
Sigma-Aldrich
SNC80
Sinônimo(s):
SNC80, δ Opioid Receptor Agonist, SNC80
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H39N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
449.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.32 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
cream
solubilidade
1 M HCl: 100 mM
DMSO: 20 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N3([C@H](CN([C@@H](C3)C)CC=C)C)[C@@H](c2cc(ccc2)OC)c1ccc(cc1)C(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27-/m1/s1
chave InChI
KQWVAUSXZDRQPZ-UMTXDNHDSA-N
Descrição geral
A very potent and selective δ opioid receptor agonist (IC50 = 0.32 µM). Shown to induce dose- and time-dependent antinociception after i.c.v., i.th. and i.p. administration in mice. Widely used in studies of depression and inflammatory injuries. It is also reported to be acted upon heteromeric u-d receptors.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Dela opioid receptor
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Pradhan, A., et al., 2013. Mol Pain.9, 8.
Saitoh, A., et al., 2012. Curr. Neuropharmacol.10, 231.
Metcalf. M. et al. 2012. ACS Chem. Neurosci.3, 505.
Bilsky, J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther.273, 359.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3