E1145
(±)-Epibatidine dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
exo-(±)-2-(6-Chloro-3-pyridinyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >4 mg/mL
methanol: 4 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Clc1ccc(cn1)[C@H]2CC3CCC2N3
InChI
1S/C11H13ClN2.2ClH.H2O/c12-11-4-1-7(6-13-11)9-5-8-2-3-10(9)14-8;;;/h1,4,6,8-10,14H,2-3,5H2;2*1H;1H2/t8?,9-,10?;;;/m1.../s1
chave InChI
AXWYRFKDLRSESC-VAGRNHIFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?