C0858
Cyclooxygenase 2 human
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in insect cells, aqueous solution, ≥8000 units/mg protein
Sinônimo(s):
COX-2, Prostaglandin H synthase 2
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in insect cells Active recombinant N-terminal His-tagged COX-2 N580A mutant purified from insect cells.
expressed in insect cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥8000 units/mg protein
peso molecular
dimer subunit mol wt 70-74 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTGS2(5743)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Definição da unidade
forma física
Substratos
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.