Documentos Principais
SRP0523
Sigma-Aldrich
COX1, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinônimo(s):
Cox-1, Cyclooxygenase-1, PES-1, PGHS-1, PTGS1, Prostaglandin H2 Synthase 1, Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
70.5 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... COX1(6775083)
Descrição geral
Human COX1, GenBank Accession No. NM_000962, a.a. 1-599 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=70.5 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)