Documentos Principais
SRP0524
Sigma-Aldrich
COX2, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinônimo(s):
Cyclooxygenase-2 Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 2, HCox-2, Inducible Prostaglandin H Synthase 2, PHS-2, PTGS2, Prostaglandin G/H Synthase and Cyclooxygenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
71 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... COX2(6775079)
Descrição geral
Human COX2, GenBank Accession No. NM_000963, a.a. 1-604 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=71 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)