506132
Pifithrin-α
≥95% (HPLC), solid, p53 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Pifithrin-α, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1- p-tolylethanone, HBr
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pifithrin-α, A cell-permeable chemical inhibitor of p53.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c([n+](c1N)CC(=O)c3ccc(cc3)C)CCCC2.[Br-]
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
chave InChI
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PS3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Culmsee, C., et al. 2001. J. Neurochem.77, 220.
Komarova, E.A., and Gudkov, A.V. 2000. Biochemistry (Mosc.) 65, 41.
Stadler, P., et al. 2000. Strahlenther Onkol. 176, 98.
Ferber, D. 1999. Science 285, 1651.
Jacquemin-Sablon, A. 1999. Bull. Cancer86, 894.
Komarov, P.G., et al. 1999. Science 285, 1733.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3