P4236
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Methylphenyl)imidazo[2,1-b]-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiazole hydrobromide, Cyclic PFT-α hydrobromide, Pifithrin-α, cyclic, QB102
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].Cc1ccc(cc1)-c2cn3c4CCCCc4sc3n2
InChI
1S/C16H16N2S.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)13-10-18-14-4-2-3-5-15(14)19-16(18)17-13;/h6-10H,2-5H2,1H3;1H
chave InChI
SGNCOAOESGSEOP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?