Documentos Principais
P0735
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 15 mL
Sinônimo(s):
885301-0015
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
Materiais
glass
volume de trabalho
15 mL
Descrição geral
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)