Documentos Principais
5.06129
Sigma-Aldrich
α-(Methylamino)isobutyric Acid
Sinônimo(s):
α-(Methylamino)isobutyric Acid, Neutral Amino Acid Transporter A inhibitor, MeBIA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
chave InChI
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A glutamine transport inhibitor selective for Na+-dependent amino acid transport system A. Used in studying the functional roles of neurotransmissions mediated by amino acids.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Glutamine transporter
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Young, H., et al., 2013. Am. J. Physiology-Cell Physiology.298, C1401.
Lee, Y., et al., 2013. J. Psych. & Neurosci.: JPN.38, 183.
Blot, A., et al. 2009. Neurosci.164, 998.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3