4995
Ouabain octahydrate
≥95% (HPLC), solid, Na⁺,K⁺-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Ouabain, Octahydrate, Strophanthin G
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ouabain, Octahydrate, Inhibits Na+,K+-ATPase.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - RN3850000
Merck USA index - 14 6901
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
hot water: 10 mg/mL
room-temperature water: insoluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2C3(C(C4[C@H]([C@@H](C3)O)C5([C@@H](C[C@@H](CC5(CC4)O)OC6OC(C(C(C6O)O)O)C)O)CO)(CC2)O)C.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13?,15-,16+,17?,18+,19+,21+,22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29?;;;;;;;;/m0......../s1
chave InChI
TYBARJRCFHUHSN-HMNHGHQSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Na+,K+-ATPase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hasenauer, J., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3289.
Rakowski, F.F. 1993. J. Gen. Physiol.101, 117.
Mahaney, J.E., and Grisham, C.M. 1992. Biochemistry31, 2025.
Xu, Z.J., et al. 1992. J. Physiol.456, 405.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3