676950-M
Veratridine
A Na+ channel opener.
Sinônimo(s):
Veratridine
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
chave InChI
FVECELJHCSPHKY-YFUMOZOISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Na+ channel
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Plattner, H., et al. 1994. J. Membr. Biol. 142, 229.
Rando, T.A., et al. 1989. J. Gen. Physiol.93, 43.
Rando, T.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 467.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3