Documentos Principais
458880
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
98%
Sinônimo(s):
3-Bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H(CH3)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
214.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
cor
, Light Brown to Dark Brown to Dark Purple
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
pb
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
pf
34.5-39.3 °C (lit.)
densidade
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1N
InChI
1S/C9H12BrN/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,11H2,1-3H3
chave InChI
MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Magdalena Markowicz et al.
Journal of biological physics, 38(4), 637-656 (2012-11-13)
The interactions between dendrimers and different types of drugs are nowadays one of the most actively investigated areas of the pharmaceutical sciences. The interactions between dendrimers and drugs can be divided into: internal encapsulation, external electrostatic interaction, and covalent conjugation.