Documentos Principais
491207
Sigma-Aldrich
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC), powder, DNA gyrase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Novobiocin, sal sódico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H35N2O11 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
634.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
51286504
Nome do produto
Novobiocin, sal sódico,
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
chave InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Inibidor de DNA girase usado na produção de DNA plasmático positivamente superenrolado. Inibe DNA polimerases dependentes de RNA retroviral. Também inibidor potente da ribosilação de ADP que elimina o plasmídeo pMG110 selvagem de E. coli.
Um inibidor de DNA girase que pode ser usado na produção de DNA plasmático positivamente superenrolado. Direcionado ao sítio de ligação de nucleotídeos da girase B. Apresenta propriedades antibacterianas. Inibe DNA polimerases dependentes de RNA retroviral. Inibe a produção induzida por LPS de citocinas pró-inflamatórias. Relata-se que age como um inibidor potente da ribosilação de ADP. Também inibe a síntese de proteínas e altera o estado de fosforilação de diversas proteínas citossólicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Alvo primário
DNA polimerases dependentes de RNA retroviral
O produto não compete com ATP.
Permeável a células: não
Reversível: não
Advertência
Toxicidade: Nociva (C)
Reconstituição
Após a reconstituição, refrigere (4 °C). As soluções-estoque são estáveis por 3 meses a 4 °C.
Outras notas
Marcu, M.G., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 242.
Luhrmann, A., et al. 1998. Antimicrob. Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984. Antimicrob. Agents Chemother. 25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R. 1983. Nucleic Acid. Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983. J. Gen. Virol. 64, 2329.
Staudenbauer, W.L. 1975. J. Mol. Biol. 96, 201.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1