484400
Nitrocefin
≥95% (UV), solid, β-lactamase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Nitrocefin, 3-(2,4-Dinitrostyryl)-(6R, 7R)-7-(2-thienylacetamido)-ceph-3-em-4-carboxylic Acid, E-isomer
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nitrocefin, A chromogenic β-lactamase substrate that undergoes distinctive color change from yellow as the amide bond in the β-lactam ring is hydrolyzed by β-lactamase.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (UV)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)\C=C\c4c(cc(cc4)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C21H16N4O8S2/c26-16(9-14-2-1-7-34-14)22-17-19(27)23-18(21(28)29)12(10-35-20(17)23)4-3-11-5-6-13(24(30)31)8-15(11)25(32)33/h1-8,17,20H,9-10H2,(H,22,26)(H,28,29)/b4-3+/t17-,20-/m1/s1
chave InChI
LHNIIDJCEODSHA-OQRUQETBSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
• Dissolve 1 mg Nitrocefin in 100 µl dimethylsulfoxide (DMSO) and vortex.
• Add 1.9 ml phosphate buffer (100 mM, pH 7) to produce 2 ml total volume.
• This yields a working Nitrocefin solution of 500 µg/ml (~1 mM), which is suitable for most applications.
• Nitrocefin, particularly in solution, is very sensitive to light.
Reconstituição
Outras notas
King, A., et al. 1980. Antimicrob. Agents Chemother. 17, 165.
Matthew, M., et al. 1975. J. Gen. Microbiol. 88, 169.
O’Callaghan, C.H., et al. 1972. Antimicrob. Agents Chemother. 1, 283.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3