476485
PKA Inhibitor 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated
PKA Inhibitor 14-22 Amide is myristoylated at the N-terminus that enhances its cell-permeability. The non-myristoylated version is shown to be a specific inhibitor of PKA (Ki = 36 nM).
Sinônimo(s):
PKA Inhibitor 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated, PKI 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated Protein Kinase A Inhibitor Amide 14-22, Cell-Permeable, Myr-GRTGRRNAI-NH₂, Protein Kinase A Inhibitor 14-22 Amide, PKA Inhibitor XIII
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
cAMP-dependent protein kinase
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Rimon, G., and Rubin M. 1998. Biochim. Biophys. Acta 1380, 289.
Harris, T.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 232, 648.
Muniz, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 14461.
Zoukhri, D., et al. 1997. Am. J. Physiol. 272, C263.
Eichholtz, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 1982.
Ward, N.E. and O’Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Walsh, D.A. and Glass, D.B. 1991. Methods Enzymol. 201, 304.
Glass, D.B., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 8802.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1