Documentos Principais
20-114
Sigma-Aldrich
PKA Inhibitor Cocktail
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Formulário:
liquid
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
For use in kinase assays.
Research Category
All
Qualidade
Routinely evaluated as an inhibitor cocktail
forma física
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-glycerol phosphate, 5mM EGTA, 1mM sodium orthovanadate, 1mM dithiothreitol
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2