475988
mTOR Inhibitor III, PP242
The mTOR Inhibitor III, PP242 controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
mTOR Inhibitor III, PP242, 2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Dihydrate, TORKinib, mTOR Inhibitor III, PP242
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Apsel, B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 691.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2