Documentos Principais
475914
Sigma-Aldrich
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H75NO17
Número CAS:
Peso molecular:
926.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 6736
Ensaio
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white to yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
chave InChI
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
Descrição geral
A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma. Induces loss of low molecular weight substances from cells with low selectivity. A cation selective ionophore that exhibits selectivity for Na+. Increases the activity of the Na+-K+ pump. Suggested concentration is 50 µg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potency: ≥3000 units/mg (anhydrous).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Gruwel, M.L., et al. 1995. Am J. Physiol.268, H351.
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Genistein synthetic, ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
G6649
Genistein
Nalidixic acid ≥98%
Sigma-Aldrich
N8878
Nalidixic acid