Key Documents
444212
Sigma-Aldrich
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
Sinônimo(s):
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H68N14O15
Peso molecular:
1093.15
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
fluorescência
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1).
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
MCA-Pro-Leu-Ala-Nva-Dpa-Ala-Arg-NH₂[Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Outras notas
Murphy, G., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 6632.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1