440202
LY 294002
≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
LY 294002, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, BRD2 Inhibitor IV, BRD3 Inhibitor III, BRD4 Inhibitor IV
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LY 294002, LY294002, CAS 154447-36-6, is a cell-permeable, potent, reversible, and specific inhibitor of PI 3-kinase ((IC₅₀ = 1.4 µM). Acts on the ATP-binding site.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N4(CCOCC4)c1[o]c2c([c](c1)=O)cccc2c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
chave InChI
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylinositol 3-kinase
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Bechard, M., and Dalton. S. 2009. Mol. Cell. Biol.29, 2092.
Lianguzova, M.S. et al. 2007. Cell Biol. Int.31, 330.
Baumann, P., and West, S.C. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14066.
Cardone, M.H., et al. 1998. Science282, 1318.
Vlahos, C.J., et al. 1995. J. Immunol.154, 2413.
Yano, H., et al. 1995. Biochem. J.312, 145.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
487.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
253.0 °C