437720
Lipoxin A4
Lipoxin A₄, CAS 89663-86-5, is a potent inhibitor of cytotoxic activity of human natural killer cells. Shown to be as potent as LTB4 in stimulating human neutrophils to generate superoxides.
Sinônimo(s):
Lipoxin A4, LXA₄, 5(S),6(R),15(S)-Trihydroxyeicosa-7- trans-9- trans-11- cis-13- trans-tetraenoic Acid, LXA₄, 5(S),6(R),15(S)-Trihydroxyeicosa-7-trans-9-trans-11-cis-13-trans-tetraenoic Acid
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
ethanol: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4-,7-5+,13-9+,14-10+/t17-,18+,19-/m0/s1
chave InChI
IXAQOQZEOGMIQS-SSQFXEBMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent inhibitor of cytotoxic activity of human natural killer cells
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Soyombo, O., et al. 1994. Allergy 49, 230.
Flore, S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16168.
Badr, K.F., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 3438.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2