H1640
12(S)-Hydroxy-(5Z,8E,10E)-heptadecatrienoic acid
≥93% (HPLC), ethanol solution
Sinônimo(s):
12(S)-HHT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
forma
ethanol solution
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C\C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C17H28O3/c1-2-3-10-13-16(18)14-11-8-6-4-5-7-9-12-15-17(19)20/h5-8,11,14,16,18H,2-4,9-10,12-13,15H2,1H3,(H,19,20)/b7-5-,8-6+,14-11+/t16-/m0/s1
chave InChI
KUKJHGXXZWHSBG-WBGSEQOASA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3