H7768
12(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-12-HETE
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
liquid
concentração
~100 μg/mL in ethanol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-10-13-16-19(21)17-14-11-8-6-7-9-12-15-18-20(22)23/h7-11,13-14,17,19,21H,2-6,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,11-8-,13-10-,17-14+/t19-/m0/s1
chave InChI
ZNHVWPKMFKADKW-LQWMCKPYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C