SML0503
9(S)-HODE
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9S-Hydroxy-10E,12Z-octadecadienoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solution
concentração
1 mg/mL in ethanol
cor
colorless to light yellow
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC/C=C\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-17(19)15-12-9-7-10-13-16-18(20)21/h6,8,11,14,17,19H,2-5,7,9-10,12-13,15-16H2,1H3,(H,20,21)/b8-6-,14-11+/t17-/m1/s1
chave InChI
NPDSHTNEKLQQIJ-UINYOVNOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup