SML2098
KINK-1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-[2-(Cyclopropylmethoxy)-6-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-5-(3S)-3-piperidinyl-2H-pyrido[2,3-d][1,3]oxazin-2-one hydrochloride, 7-[2-(Cyclopropylmethoxy)-6-hydroxyphenyl]-5-[(3S)-3-piperidinyl]-1,4-dihydro-2H-pyrido[2,3-d][1,3]oxazin-2-one hydrochloride, Bay 65-1942, CmpdA, Compound A, Kinase Inhibitor of NF-ΚB-1
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -19 to -24°, c = 0.2 in DMF
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=CC(OCC2CC2)=C1C3=NC(NC(OC4)=O)=C4C([C@@H]5CCCNC5)=C3.Cl
InChI
1S/C22H25N3O4.ClH/c26-18-4-1-5-19(28-11-13-6-7-13)20(18)17-9-15(14-3-2-8-23-10-14)16-12-29-22(27)25-21(16)24-17;/h1,4-5,9,13-14,23,26H,2-3,6-8,10-12H2,(H,24,25,27);1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
XZTOAEZYOFWVHB-PFEQFJNWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3