SRP8048
PEDF mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Caspin, PC cell-derived growth factor, Pigment epithelium-derived factor, Stromal cell-derived factor 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in CHO cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~47 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Serpinf1(20317)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)