Documentos Principais
SML3129
Sigma-Aldrich
NIK SMI1
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-6-(3-((3-Hydroxy-1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)-ethynyl)phenyl)-4-methoxypicolinamide, 6-[3-[2-[(3R)-3-Hydroxy-1-methyl-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethynyl]phenyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxamide, NIK small molecule inhibitor 1, NIK-SMI1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
365.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C1=NC(C2=CC(C#C[C@]3(C(N(CC3)C)=O)O)=CC=C2)=CC(OC)=C1)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
NIK SMI1 is an orally active, ATP site-targeting, potent and selective NF-κB-inducing kinase inhibitor (h/m NIK IC50 = 230/395 pM; hKHS1/hPKD1/hLRRK2 = 49.6/75.2/247.8 nM) that selectively disrupts noncanonical NF-κB signaling (anti-LTβR-induced p52 nuclear translocation IC50 = 70 nM; TNFα-induced p65 RelA nuclear translocation IC50 >2 μM). SMI1 inhibits BAFF receptor- and CD40-mediated singling in cultures (human and murine B-cells) and shows in vivo efficacy in the NZB/W F1 murine experimental lupus model (6-400 mg/kg/day, b.i.d. p.o.).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)