426100
Lactacystin
≥99% (HPLC), solid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Lactacystin, Synthetic, Proteasome Inhibitor VI
About This Item
Produtos recomendados
product name
Lactacystin, Synthetic, Lactacystin, Synthetic, CAS 1258004-00-0, is an irreversible inhibitor of 20S proteasome inhibitor (IC₅₀ = 500 nM). A covalent inhibitor of the chymotrypsin & trypsin-like activities of proteasome.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
20S proteasome (MCP; multicatalytic proteinase complex)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Oda, K., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res.Commun.219, 800.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Imajoh-Ohmi, S., et al. 1995. Biochem.Biophys. Res. Commun.217, 1070.
Jensen, T.J., et al. 1995. Cell 83, 129.
Katagiri, M.M., et al. 1995. J. Antibiot.48, 344.
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Tanaka, H., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.216, 291.
Fenteany, G., et al. 1994. Proc. Natl. Acad.Sci. USA91, 3358.
Omura, S., et al. 1991. J. Antibiot.44, 117.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1