420350
ICMT Inhibitor
The ICMT Inhibitor controls the biological activity of ICMT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
ICMT Inhibitor, 2-(5-(3-Methylphenyl)-1-octyl-1H-indol-3-yl)acetamide, 2-(1-Octyl-5-m-tolyl-1H-indol-3-yl) acetamide, Cysmethynil, Cysmethynil, Isoprenylcysteine Carboxyl Methyltransferase Inhibitor
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
semisolid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3