Ensaio
≥95%
Impurezas
<10% 3-acetylphenylboronic anhydride
pf
204-208 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
chave InChI
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Acetylphenylboronic acid can be used as a substrate:
- In the synthesis of symmetric biaryls via oxidative dimerization using a palladium catalyst and water as a solvent.
- In the synthesis of aryl fluorides through electrophilic fluorination reaction using acetyl hypofluorite.
- In the coupling reactions of organoboranes with olefins using molecular oxygen and palladium catalyst.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Fluorination of aryl boronic acids using acetyl hypofluorite made directly from diluted fluorine
The Journal of Organic Chemistry, 78(23), 11794-11797 (2013)