Key Documents
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
pf
102-107 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
chave InChI
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)