SML1923
A-395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R,4S)-1-(7-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-4-{4-[4-(methanesulfonyl)piperazin-1-yl]phenyl}-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=CC2=C1C(N3C[C@H](C(C=C4)=CC=C4N5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)[C@@H](N(C)C)C3)CC2
InChI
1S/C26H35FN4O2S/c1-28(2)25-18-30(24-12-9-20-5-4-6-23(27)26(20)24)17-22(25)19-7-10-21(11-8-19)29-13-15-31(16-14-29)34(3,32)33/h4-8,10-11,22,24-25H,9,12-18H2,1-3H3/t22-,24?,25+/m1/s1
chave InChI
REVJNSVNICWODC-KIDMSAQOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
A-395N is the negative control for the active enantiomer, A-395. A-395N is available from Sigma. To learn more about and purchase A-395N, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)