Documentos Principais
APT165
Sigma-Aldrich
Kit de ensaio de atividade colorimétrica da caspase 3, DEVD
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
Sinônimo(s):
CPP32
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Descrição geral
A ativação das proteases/caspases da família ICE inicia a apoptose nas células de mamíferos. Os kits de ensaio colorimétricos de atividade da caspase-3 da Chemicon oferecem um modo simples e conveniente de medir a atividade das caspases que reconhecem a sequência DEVD. O ensaio se baseia na detecção espectrofotométrica do cromóforo de p-nitroanilina (pNA) após a clivagem da pNA do substrato marcado DEVD-pNA. A pNA livre pode ser quantificada usando um espectrofotômetro ou um leitor de placa de microtitulação em 405 nm. A comparação da absorbância da pNA de uma amostra apoptótica com um controle não induzido permite determinar em quantas vezes a atividade da caspase-3 aumentou comparativamente.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
Os kits de ensaio colorimétricos de atividade da caspase-3 oferecem um modo simples e conveniente de medir a atividade das caspases que reconhecem a sequência DEVD.
Componentes
Tampão de lise celular 5X (N.º do item 90065): 5 ml
Tampão de ensaio 5X (N.º do item 90066): 10 ml
Substrato da caspase-3 (Ac-DEVD-pNA) (N.º do item 90080): 1 ml de solução de 3 mg/ml
Inibidor da caspase-3 (Ac-DEVD-CHO) (N.º do item 90067): 50 μl de 100 μM (0,05 mg/ml) em DMSO
Padrão de pNA (N.º do item 90085): 250 μl de 10 mM em DMSO
Armazenamento e estabilidade
Mantenha os materiais do kit a –20 °C até a sua data de validade.
Precauções especiais:
· após descongelar os reagentes, use-os imediatamente ou divida-os em alíquotas e congele a –20 °C para armazenar por um período maior. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
· O substrato da caspase-3 e o padrão de pNA são particularmente fotossensíveis. Mantenha esses reagentes em recipientes âmbar ou cobertos.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Visite a Biblioteca de Documentos
Selda Gezginci-Oktayoglu et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 17(1), 14-24 (2011-09-23)
Recent evidence suggested that tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and nerve growth factor (NGF) withdrawal activated a common apoptotic pathway. Here, we aimed to investigate the possible role of apoptotic Ras effectors RASSF1 and NORE1 in NGF reduction and TNF-α-related β
Alistair Taverner et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 210, 189-197 (2015-05-20)
The intestinal epithelium functions to effectively restrict the causal uptake of luminal contents but has been demonstrated to transiently increase paracellular permeability properties to provide an additional entry route for dietary macromolecules. We have examined a method to emulate this
A B Roehl et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 56(4), 449-458 (2012-01-21)
Acute right ventricular afterload increase is a known perioperative challenge for the anaesthetic regime especially for patients with a compromised right ventricle. The accused negative inotropic action of volatile anaesthetics, with the exception of xenon, might be crucial for the
Xiaoguang Liu et al.
International journal of molecular sciences, 23(15) (2022-07-29)
Ubiquitin-Specific Protease-13 (USP13) promotes protein de-ubiquitination. USP13 levels are upregulated in post-mortem Parkinson's disease, whereas USP13 knockdown via shRNA reduces alpha-synuclein levels in animal models. We studied the role of USP13 in knockout mice expressing lentiviral human alpha-synuclein and investigated
Frances J Northington et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 31(1), 178-189 (2010-06-24)
Necrostatin-1 inhibits receptor-interacting protein (RIP)-1 kinase and programmed necrosis and is neuroprotective in adult rodent models. Owing to the prominence of necrosis and continuum cell death in neonatal hypoxia-ischemia (HI), we tested whether necrostatin was neuroprotective in the developing brain.