420220-M
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide, Induced Pluripotent Stem Cells Induction Enhancer, Rho Kinase Inhibitor XII
About This Item
Produtos recomendados
product name
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, A cell-permeable aminothiazolo-carboxamide compound that is reported to augment SB431542 and PD0325901.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3