407294
αA-Interferon, Human, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
IFNA2A, IFNA2B, IFNA2C, rhIFN-αA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥2.8 x 108 units/mg protein
≥5 x 106 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell based assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... IFNA1(3340)
Descrição geral
Interferons are cytokines secreted by mammalian cells. They are broadly divided into type I– interferon alpha (IFN-α) and interferon beta (IFN-β), type II – interferon-gamma (IFN-γ), and type III – interferon lambda (IFN-λ) based on their structure, function, and receptor specificity. Recombinant αA interferon is a hydrophobic protein belonging to the IFN-α family of proteins.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Haria, M., and Benfield, P. 1995. Drugs 50, 873.
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol. 78, 387.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1