407207
SignalBoostImmunoreaction Enhancer Kit
Sinônimo(s):
immunodetection signal enhancer, signal enhancer
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 1600 cm2
sufficient for 20 miniblot(s)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
• Increases signal: minimizes background resulting in high signal to noise ratios
• Versatile: can be used with nitrocellulose or PVDF membranes and is compatible with chemiluminescent or colorimetric detection systems
• Convenient: ready-to-use format, no dilution necessary
Componentes
Advertência
Princípio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1