Key Documents
3810CBC
Millipore
L-Histidina
free base
Sinônimo(s):
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
Beilstein:
84088
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
pf
282 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Precursor da histamina por ação da histidina descarboxilase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1