376650
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Sinônimo(s):
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-, C₆ Ceramide
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
waxy solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+
chave InChI
NPRJSFWNFTXXQC-VHEBQXMUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MAP kinase, protein phosphatase 2A (PP2A)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Venable, M.E., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 26040.
Dobrowsky, R.T., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 15523.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3