Documentos Principais
371958
Sigma-Aldrich
H-8, Dihydrochloride
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of cyclic-nucleotide-dependent protein kinases.
Sinônimo(s):
H-8, Dihydrochloride, N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N3O2S · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
338.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (TLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
chave InChI
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive, and highly active inhibitor of cyclic-nucleotide-dependent protein kinases. Inhibits myosin light chain kinase (Ki = 68 µM), protein kinase A (Ki = 1.2 µM), protein kinase C (Ki = 15 µM), and protein kinase G (Ki = 480 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 68 µM against MLCK
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Further dilute with aqueous buffer just prior to use.
Outras notas
Ido, M., et al. 1991. Br. J. Cancer 64, 1103.
Hagiwara, M., et al. 1987. Mol. Pharmacol. 31, 523.
Inagaki, M., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 577.
Hidaka, H., et al. 1984. Biochemistry23, 5036.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3