365251
Gö 6983
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes.
Sinônimo(s):
Gö 6983, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-5-methoxyindol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl) maleimide, Go 6983
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-red
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)ccc(c3)OC
InChI
1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
chave InChI
LLJJDLHGZUOMQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKCα and PKCβ
Advertência
Outras notas
Stempka, L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 6805.
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett. 392, 77.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3