361566
GSK-3 Inhibitor IV, SB-216763
Sinônimo(s):
GSK-3 Inhibitor IV, SB-216763, SB-216763
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C2=C(C(=O)NC2=O)c3c4c([n](c3)C)cccc4
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
chave InChI
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Lu, D., et al. 2004. PNAS.101, 3118.
Carmichael, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 33791.
Culbert, A.A., et al. 2001. FEBS Lett.507, 288.
Lochhead, P.A., et al. 2001. Diabetes50, 937.
Cross, D.A., et al. 2001. J. Neurochem.77, 94.
Coghlan, M.P., et al. 2000. Chem. Biol.7, 793.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3