Key Documents
Z137375
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiais
glass
descrição
With button
Características
for flask size 50 ‑ 250 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 953406
diâmetro × C
6 mm × 318 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)