Z136735
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
for flask size 0.5 ‑ 12 L
fabricante/nome comercial
Ace Glass 807514
diâmetro × C
10 mm × 580 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136735-1EA | 4061832347219 |