Z508616
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 134 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8085-19
Largura
134 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Características e benefícios
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z508616-1EA | 4061832349992 |