Z684910
Ace mixing baffle
shaft O.D. × L 10 mm × 310 mm, fits #11 Ace-Thred™ adapter, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 12177-10
eixo D.E. × C
10 mm × 310 mm
Descrição geral
Ace-Thred thermometer/tubing adapters to mate glass or PTFE (stainless steel core) mixing baffles to standard taper joints. Baffles can be adjusted vertically or rotated to increase agitation.
Informações legais
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)