Z404497
IKA® stirring elements
R 1389 (PTFE-coated) propeller stirrer, 3-bladed, 1/cs
Sinônimo(s):
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2343600
tamanho do eixo
8 mm × 350 mm
diâmetro do agitador
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
- Stirrer diameter: 75 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 800 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z404497-1EA | 4061826660706 |